Learn More
MedChemExpress Neurokinin B TFA
Codice prodotto. 16494006
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16494006 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16494006 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HYP0242A
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress Neurokinin B TFA belongs to the tachykinin family of peptides. Neurokinin B binds a family of GPCRs-including neurokinin receptor 1 (NK1R), NK2R, and NK3R-to mediate their biological effect.
Specifica
Purezza 96.64%
CAS 101536-55-4
Content And Storage Sealed storage, away from moisture∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Peso molecolare 1438.47 g/mol
Product Type Peptides
Quantità 25 mg
Shipping Condition Room temperature
Solubilità H2O : 2.5 mg/mL (1.74 mM∣Need ultrasonic)