missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Neuroligin 2/NLGN2 Antibody, Biotin, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18689866 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18689866 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18689866 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP241299B

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

Neuroligin 2/NLGN2 Polyclonal antibody specifically detects Neuroligin 2/NLGN2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene Neuroligin 2/NLGN2
Applicazioni Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Polyclonal
Coniugato Biotin
Formulazione PBS
Alias gene EC 3.1.1, EC 3.1.1.1, KIAA1366neuroligin-2, neuroligin 2
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Antibody was raised against a 19 amino acid peptide near the carboxy terminus of human NLGN2. The immunogen is located within amino acids 630 - 680 of NLGN2. Amino Acid Squence: PPATLPPEPEPEPGPRAYD
Metodo di purificazione Peptide affinity purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Cognition and Behavior
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 57555
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Forma Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.