Learn More
MedChemExpress Neuromedin B
Specifica
Specifica
| Purezza | 98.08% |
| CAS | 87096-84-2 |
| Content And Storage | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Da utilizzare con (applicazione) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Peso molecolare | 1132.29 g/mol |
| Product Type | Natural Products |
| Quantità | 10 mg |
| Shipping Condition | Room temperature |
| Solubilità | H2O : 12.5 mg/mL (11.04 mM∣Need ultrasonic) |