Learn More
Neuropathiazol, MedChemExpress
Codice prodotto. 16460417
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16460417 50 mg 50mg
16416767 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16460417 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY10591
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-11-2026
MedChemExpress Neuropathiazol, a neuronal differentiation inducer, selectively induces neuronal differentiation of multipotent hippocampal neural progenitor cells.
Neuropathiazol, a neuronal differentiation inducer, selectively induces neuronal differentiation of multipotent hippocampal neural progenitor cells.
Specifica
Materiale o nome chimico Neuropathiazol
Forma fisica Solid
CAS 880090-88-0
Colore Brown
Quantità 50 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C19H18N2O2S
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Informazioni di solubilità DMSO : 33.33 mg/mL (98.49 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN(C1=CC=C(C(OCC)=O)C=C1)C2=CSC(C3=CC=CC=C3)=N2
Molecular Weight (g/mol) 338.42
Peso formulazione 338.42
Percent Purity 98.27%
Grado Research
Research purposes only