Learn More
Hamilton™ Neuros™ 1700 Series Gas Tight Syringes with Removable Needle
Codice prodotto. 12666187
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
10 μL
25 μL
50 μL
Numero dei punti dell'ago:
3
4
Modello:
1701 RN
1702 RN
1705 RN
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Numero dei punti dell'ago Modello unitSize
12666187 25 μL 3 1702 RN Pezzo
16295472 10 μL 4 1701 RN -
17229119 25 μL 4 1702 RN -
13511650 10 μL 3 1701 RN Pezzo
12585438 50 μL 3 1705 RN Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 12666187 Fornitore Hamilton™ N. del fornitore 6546010
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
An industry first, the Neuros accurately dispenses 50nL to 100μL of liquid through an ultrafine needle protected by a custom-designed sleeve. The Neuros minimizes injection site damage by increasing needle rigidity and delivering a microvolume of liquid to an exact location.
  • Needle rigidity improves insertion path accuracy
  • Minimal tissue damage reduces injection variability
  • Reduced sample loss saves money and materials
  • Fine gauge needle creates smaller injection sites
  • Compatibility with most infusion pumps and stereotaxic holders means an easy integration into existing processes
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Materiale Borosilicate Glass, Borosilicate Glass (Barrel), PTFE (Plunger), PTFE (Tip)
Calibro dell'ago 33 G
Diametro (sistema imperiale) interno 0.029 in.
Diametro (sistema imperiale) interno ago 0.004 in.
Diametro (sistema metrico) interno ago 0.108 mm
Diametro (sistema imperiale) ago esterno 0.008 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.305 in.
Diametro (sistema metrico) interno 0.729 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 7.75 mm
Diametro (sistema metrico) ago esterno 0.210 mm
Da utilizzare con (applicazione) Controlled animal injections
Include Neuros™ adapter, two adjustable needle sleeves (one with a blind stop and one without)
Lunghezza (sistema imperiale) 1 in.
Lunghezza (sistema imperiale) ago 1 in.
Lunghezza (sistema metrico) 0 to 20 mm
Product Type Gastight
Pressione max 1000 psig (68.9 bar)
Temperatura max (sistema imperiale) 239°F
Temperatura max (sistema metrico) 115°C
Min. Temperature (English) 50°F
Modello 1702 RN
Numero dei punti dell'ago 3
Min. Temperature (Metric) 10°C
Quantità Ea.
Volume (sistema metrico) 25 μL
Stile del punto dell'ago Removable Blunt