Learn More
Hamilton™ Neuros™ 7000 Series Modified Microliter Syringes with Knurled Hub Needle
Codice prodotto. 16317051
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.5 μL
1 μL
1.0 μL
2 μL
2.0 μL
Calibro dell'ago:
30 G
32 G
Numero dei punti dell'ago:
3
4
Modello:
7000.5 KH
7001 KH
7002 KH
Dimensione della confezione:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Calibro dell'ago Numero dei punti dell'ago Modello Dimensione della confezione
16317051 0.5 μL 32 G 4 7000.5 KH Pezzo
16348521 1 μL 32 G 4 7001 KH -
16264282 2 μL 30 G 4 7002 KH -
12646187 0.5 μL 32 G 3 7000.5 KH Pezzo
12673685 1.0 μL 32 G 3 7001 KH -
12899201 2.0 μL 30 G 3 7002 KH Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 16317051 Fornitore Hamilton™ N. del fornitore 6545702
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    502.90€
    476.30€ / pezzi 1
    Risparmia 26.60€
    5% Sconto
Spedizione stimata: 22-12-2026
An industry first, the Neuros accurately dispenses 50nL to 100μL of liquid through an ultrafine needle protected by a custom-designed sleeve. The Neuros minimizes injection site damage by increasing needle rigidity and delivering a microvolume of liquid to an exact location.
  • Needle rigidity improves insertion path accuracy
  • Minimal tissue damage reduces injection variability
  • Reduced sample loss saves money and materials
  • Fine gauge needle creates smaller injection sites
  • Compatibility with most infusion pumps and stereotaxic holders means an easy integration into existing processes
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Materiale Tungsten Wire (Plunger)
Calibro dell'ago 32 G
Diametro (sistema imperiale) interno 0.004 in.
Diametro (sistema imperiale) interno ago 0.004 in.
Diametro (sistema metrico) interno ago 0.10 mm
Diametro (sistema imperiale) ago esterno 0.009 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.308 in.
Diametro (sistema metrico) interno 0.103 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 7.82 mm
Diametro (sistema metrico) ago esterno 0.229 mm
Da utilizzare con (applicazione) Controlled animal injections
Lunghezza (sistema metrico) 0 to 20 mm
Product Type Modified Microliter
Pressione max 6000 psig (413.7 bar)
Temperatura max (sistema imperiale) 239°F
Temperatura max (sistema metrico) 115°C
Min. Temperature (English) 50°F
Modello 7000.5 KH
Numero dei punti dell'ago 4
Volume (sistema metrico) 0.5 μL
Lunghezza (sistema metrico) ago 0 to 20 mm
Tipo di collegamento Knurled Hub
Graduated Yes