Learn More
Neurotoxin Inhibitor, MedChemExpress
Codice prodotto. 16484688
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16484688 10 mg 10mg
16470977 50 mg 50mg
16437407 5 mg 5mg
16415526 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16484688 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY112722
MedChemExpress Neurotoxin Inhibitor is a neurotoxin inhibitor.
Neurotoxin Inhibitor is a neurotoxin inhibitor.
Specifica
Materiale o nome chimico Neurotoxin Inhibitor
Forma fisica Solid
CAS 951571-70-3
Colore Pink
Quantità 10 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C19H14N4OS
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Informazioni di solubilità DMSO : 45 mg/mL (129.90 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1CC(C2=CC=CC=C2)C3=C(N(C4=NC5=CC=CC=C5S4)N=C3)N1
Molecular Weight (g/mol) 346.41
Peso formulazione 346.41
Percent Purity 99.72%
Grado Research
Research purposes only