Learn More
Contec™ Detergente NeutraKlean™ con acqua purificata, sterile
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15557171 Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di contenitore:
Flacone con erogatore spray
con tappo
Quantità:
2 x 5 l
6 x 1 l
Dimensione della confezione:
2 bottiglie
6 bottiglie
pezzi 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di contenitore Quantità Dimensione della confezione
15557171 Flacone con erogatore spray 6 x 1 l 6 bottiglie
15507171 con tappo 2 x 5 l 2 bottiglie
16615544 con tappo 6 x 1 l pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15557171 Fornitore Contec™ N. del fornitore SBT103NK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    179.00€
    151.79€ / pezzi 6
    Risparmia 27.21€
    15% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-03-2027
NeutraKlean Contec™ è un detergente delicato e a bassa formazione di schiuma progettato per la pulizia di camere bianche del settore delle scienze naturali. Ideale per la pulizia a basso livello richiesta dopo la manutenzione e per la rimozione dei residui di disinfettante e dello sporco generico.
Per la pulizia di camere bianche del settore di scienze naturali.
Con un pH compreso tra 6.5 e 8.0 dopo l'irradiazione, NeutraKlean sterile Contec è ideale per eseguire la pulizia di basso livello richiesta dopo la manutenzione e per rimuovere i residui di disinfettante e lo sporco generico. L’uso di un tensioattivo/detergente consente di rompere il legame di particelle e sporco su una superficie e di rimuoverli più facilmente.
Il prodotto è filtrato a 0,2 μmicron, riempito con flusso d’aria di Grado A e confezionato in una camera bianca di Grado C. Pronto per l’uso, il prodotto è disponibile in versione spray da 1 litro o in flacone con tappo o in un contenitore con tappo da 5 litri per aree più grandi. L'erogatore spray da 1 litro è dotato di un sistema di protezione bag in bottle che impedisce la contaminazione del contenuto del flacone durante l’uso.
I flaconi vengono forniti in una confezione doppia per facilitare il trasferimento del prodotto in una camera bianca farmaceutica, isolatori o RABS. I sacchetti con sistema a strappo lineare sono facili da aprire anche indossando i guanti.
Caratteristiche & vantaggi
  • Il pH neutro lo rende adatto per l'uso in tutte le aree della camera bianca poiché delicato sulle superfici
  • Filtrato a 0,2 micron con flusso d'aria di Grado A in camera bianca di Grado C per garantire che il prodotto sia privo di contaminazione e particolati
  • L'azione detergente a bassa schiuma è ideale per l'uso su pavimenti, pareti e banchi
  • Il basso livello di tensioattivo fornisce residui bassi che possono essere facilmente rimossi
  • L’erogatore spray può essere impostato su getto o spruzzo e fornisce una buona copertura della superficie
  • Il sistema di protezione “bag in bottle” e l’erogatore spray impediscono la contaminazione del contenuto del flacone durante l'uso
  • I flaconi possono essere svuotati completamente, eliminando gli sprechi, in modo da non dover scartare il prodotto inutilizzato per tutta la durata di conservazione
  • Confezionato in doppio involucro in confezioni a strappo lineare, in modo che sia facile da aprire anche quando si indossano i guanti
  • Il contenitore con tappo è ideale per aree più grandi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Detergente
Forma Spray liquido
pH Da 6 a 8
Sterilità Sterile
Aspetto Incolore
Autoclavabile Non sterilizzabile in autoclave
Colore Trasparente
Composizione Perossido di idrogeno e acqua purificata (EP)
Concentrazione 0,3% di ossido di ammina in acqua purificata (EP)
Tipo di contenitore Flacone con erogatore spray
Monouso Uso limitato
Filtrato Filtrato
Infiammabile No
Da utilizzare con (applicazione) Sterilizza rimuovendo batteri, funghi, muffe, lieviti e spore
Quantità 6 x 1 l
Volume (sistema metrico) 1 l