Learn More
Contec™ Detergente NeutraKlean™ con acqua purificata, sterile
BIOPHARMA
Codice prodotto. 16615544 Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di contenitore:
Flacone con erogatore spray
con tappo
Quantità:
2 x 5 l
6 x 1 L
Dimensione della confezione:
2 bottiglie
6 bottiglie
pezzi 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di contenitore Quantità Dimensione della confezione
16615544 con tappo 6 x 1 L pezzi 6
15507171 con tappo 2 x 5 l 2 bottiglie
15557171 Flacone con erogatore spray 6 x 1 L 6 bottiglie
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16615544 Fornitore Contec™ N. del fornitore SBC103NK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    167.00€
    141.74€ / pezzi 6
    Risparmia 25.26€
    15% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 23-02-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
NeutraKlean Contec™ è un detergente delicato e a bassa formazione di schiuma progettato per la pulizia di camere bianche del settore delle scienze naturali. Ideale per la pulizia a basso livello richiesta dopo la manutenzione e per la rimozione dei residui di disinfettante e dello sporco generico.
Per la pulizia di camere bianche del settore di scienze naturali.
Con un pH compreso tra 6.5 e 8.0 dopo l'irradiazione, NeutraKlean sterile Contec è ideale per eseguire la pulizia di basso livello richiesta dopo la manutenzione e per rimuovere i residui di disinfettante e lo sporco generico. L’uso di un tensioattivo/detergente consente di rompere il legame di particelle e sporco su una superficie e di rimuoverli più facilmente.
Il prodotto è filtrato a 0,2 μmicron, riempito con flusso d’aria di Grado A e confezionato in una camera bianca di Grado C. Pronto per l’uso, il prodotto è disponibile in versione spray da 1 litro o in flacone con tappo o in un contenitore con tappo da 5 litri per aree più grandi. L'erogatore spray da 1 litro è dotato di un sistema di protezione bag in bottle che impedisce la contaminazione del contenuto del flacone durante l’uso.
I flaconi vengono forniti in una confezione doppia per facilitare il trasferimento del prodotto in una camera bianca farmaceutica, isolatori o RABS. I sacchetti con sistema a strappo lineare sono facili da aprire anche indossando i guanti.
Caratteristiche & vantaggi
  • Il pH neutro lo rende adatto per l'uso in tutte le aree della camera bianca poiché delicato sulle superfici
  • Filtrato a 0,2 micron con flusso d'aria di Grado A in camera bianca di Grado C per garantire che il prodotto sia privo di contaminazione e particolati
  • L'azione detergente a bassa schiuma è ideale per l'uso su pavimenti, pareti e banchi
  • Il basso livello di tensioattivo fornisce residui bassi che possono essere facilmente rimossi
  • L’erogatore spray può essere impostato su getto o spruzzo e fornisce una buona copertura della superficie
  • Il sistema di protezione “bag in bottle” e l’erogatore spray impediscono la contaminazione del contenuto del flacone durante l'uso
  • I flaconi possono essere svuotati completamente, eliminando gli sprechi, in modo da non dover scartare il prodotto inutilizzato per tutta la durata di conservazione
  • Confezionato in doppio involucro in confezioni a strappo lineare, in modo che sia facile da aprire anche quando si indossano i guanti
  • Il contenitore con tappo è ideale per aree più grandi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Detergente neutro con acqua purificata
Forma Liquido
pH Da 6 a 8
Sterilità Sterile
Aspetto Incolore
Autoclavabile Non sterilizzabile in autoclave
Colore Trasparente
Composizione Liquido
Tipo di contenitore con tappo
Monouso Uso limitato
Filtrato Filtrato
Infiammabile No
Quantità 6 x 1 L
Volume (sistema metrico) 1 L