missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Zeiss™ Neutral Filter
Use these filters with Carl Zeiss microscopes
34.49€ - 108.72€
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11855043
|
Zeiss™
447835-0000-000 |
0.06 mm |
34.49€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11865043
|
Zeiss™
447836-0000-000 |
0.25 mm |
108.72€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Available in a variety of sizesSpecifica
Neutral Filter, Gray | |
1 Ea. |