Learn More
Thermo Scientific Chemicals Neutral Red, pure, certified
Codice prodotto. 10259550 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10259550 25 g Glass bottle 25g
10268473 100 g Glass bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10259550 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 415490250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 553-24-2 | C15H17ClN4 | 288.779 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 553-24-2
Formula molecolare C15H17ClN4
Molecular Weight (g/mol) 288.779
Numero MDL MFCD00012651
InChI Key PGSADBUBUOPOJS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Basic Red 5, C.I. 50040, 3-Amino-7-dimethylamino-2-methylphenazine hydrochloride
PubChem CID 11105
ChEBI CHEBI:86370
IUPAC Name 8-N,8-N,3-trimethylphenazine-2,8-diamine;hydrochloride
SMILES CC1=CC2=NC3=C(C=C(C=C3)N(C)C)N=C2C=C1N.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Neutral Red
Punto di fusione 290.0°C
Nota nome Pure
Rapporto di assorbimento 1 to 1.12
Contenuto di colorante 50% min.
Spettro a infrarossi Authentic
Lambda max 539 to 544nm
Imballaggio Glass bottle
Beilstein 25, 401
Indice di Merck 15, 6573
Colore Green
Informazioni di solubilità Solubility in water: 50g/L. Other solubilities: 1.8% in abs. alcohol, 3.75% in cellosolve, 3.0% in ethylene glycol, practically insoluble in xylene
Quantità 25 g
Forma fisica Crystalline Powder
Peso formulazione 288.77
Grado Pure