Specifica
| Materiale o nome chimico | Neutral red |
| CAS | 553-24-2 |
| Intervallo percentuale saggio | 0.6 |
| Formula molecolare | C15H17ClN4 |
| Sinonimo | Nuclear Fast Red, C.I. 50040 |
| Colore | Green |
| Quantità | 250 g |
| InChI Key | PGSADBUBUOPOJS-UHFFFAOYSA-N |
| Forma fisica | Powder |
| SMILES | CC1=CC2=NC3=C(C=C(C=C3)N(C)C)N=C2C=C1N.Cl |
| Vedi altri risultati |