Learn More
Neutral Red, Pure, Indicator Grade, C.I.50040, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10080290 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10080290 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10080290 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore N/1270/44
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Punto di fusione 290°C
CAS 553-24-2
Formula molecolare C15H17ClN4
Numero MDL 12651
InChI Key PGSADBUBUOPOJS-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC2=NC3=C(C=C(C=C3)N(C)C)N=C2C=C1N.Cl
IUPAC Name 8-N,8-N,3-trimethylphenazine-2,8-diamine;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 288.779
PubChem CID 11105
ChEBI CHEBI:86370
Peso formulazione 288.77g/mol
Imballaggio Glass Jar
Colore Green
Quantità 5 g
Forma fisica Powder