Learn More
Smeg™ Neutralizzatore liquido per acidi su vetro
Codice prodotto. 11985634
Click to view available options
Product Type:
Liquido per la neutralizzazione Acid Glass C2
Liquido per la neutralizzazione Acid Glass P2
Dimensione della confezione:
5L
Codice prodotto. 11985634
Marca: Smeg™ ACIDGLP2
Achieve excellent washing results and optimize the thermal disinfection of laboratory instruments with these detergents. Smeg™ Liquid Acid Neutralizers are especially designed to guarantee efficient cleaning and optimize the efficiency of the final thermal disinfection phase.
  • Acid liquid neutralizing agent
  • For laboratory glassware
  • 5 liter can
ACIDGLASS P2: organic phosphoric acid neutralizer
  • pH 2.5
  • Application field: general chemistry, inorganic and petrol chemistry
  • 1.1 gallon / 5 liter container, 4.4x10-3-6.6x10-3gallon/liter / 2-3 ml/liter
ACIDGLASS C2: weak organic acid neutralizer
  • pH 2.4
  • Application field :universal, environmental analysis
  • 1.1 gallon / 5 liter container, 2.2x10-3,4.4x10-3 gallon/liter / 1-2 ml/liter
Specifica
Product Type Liquido per la neutralizzazione Acid Glass P2
Tipo di contenitore Canister
Descrizione Organic phosphoric acid neutralizer
Da utilizzare con (applicazione) General chemistry, inorganic and petrol chemistry
Quantità 1 Ea.
Volume (sistema metrico) 5 l
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • ACIDGLASS P2
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P313-Consultare un medico.