Learn More
Neutrophil Elastase/ELA2 Antibody (NP57), mFluor Violet 450 SE, R&D Systems™
Codice prodotto. 18607559 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18607559 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18607559 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP250529MFV450
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    757.41€
    626.85€ / 0.1mL
    Risparmia 130.56€
    17% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Neutrophil Elastase/ELA2 Monoclonal specifically detects Neutrophil Elastase/ELA2 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene Neutrophil Elastase/ELA2
Applicazioni Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot
Classificazione Monoclonal
Clone NP57
Coniugato mFluor Violet 450 SE
Diluizione Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Formulazione 50mM Sodium Borate
Alias gene Bone marrow serine protease, EC 3.4.21, EC 3.4.21.37, ELA2granulocyte-derived elastase, elastase 2, neutrophil, elastase, neutrophil expressed, Elastase-2, GE, HLEelastase-2, HNE, Human leukocyte elastase, leukocyte elastase, medullasin, NE, neutrophil elastase, PMN elastase, PMN-E, polymorphonuclear elastase, SCN1
Specie ospite Mouse
Immunogeno Neutrophil granule proteins
Metodo di purificazione Protein A purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Cancer, Neuroscience
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 1991
Target Species Human
Content And Storage Store at 4C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG1 κ
Linea di prodotti Novus