Learn More
Nevirapine, 98%
Codice prodotto. 15517729 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15517729 250 mg 250mg
15507729 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15517729 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 461152500
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 129618-40-2 | C15H14N4O | 266.3 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 129618-40-2
Formula molecolare C15H14N4O
Molecular Weight (g/mol) 266.3
InChI Key NQDJXKOVJZTUJA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo nevirapine, viramune, bi-rg-587, viramune xr, nvp, birg587, 11-cyclopropyl-4-methyl-5,11-dihydro-6h-dipyrido 3,2-b:2',3'-e 1,4 diazepin-6-one, nevirapine usan:inn, unii-99dk7fvk1h, 11-cyclopropyl-5,11-dihydro-4-methyl-6h-dipyrido 3,2-b:2',3'-e 1,4 diazepin-6-one
PubChem CID 4463
ChEBI CHEBI:63613
IUPAC Name 11-cyclopropyl-4-methyl-5H-dipyrido[2,3-e
SMILES CC1=C2C(=NC=C1)N(C3=C(C=CC=N3)C(=O)N2)C4CC4
Specifica
Materiale o nome chimico Nevirapine
Punto di fusione 247.0°C to 249.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Quantità 250 mg
Peso formulazione 266.3
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Nevirapine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventu dopo l'uso.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in un impianto di smalt.