Learn More
Nevirapine Anhydrous, LoGiCal
Codice prodotto. 30459732
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30459732 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30459732 Fornitore LoGiCal N. del fornitore LGCFOR1146.00
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Nevirapine
CAS 129618-40-2
Nomi componenti o analita Nevirapine
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C15 H14 N4 O
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo Nevirapine Anhydrous, 6H-Dipyrido[3,2-b:2',3'-e][1,4]diazepin-6-one, 11-cyclopropyl-5,11-dihydro-4-methyl- (9CI), BI-RG 587, NSC 641530, Nevarapine, Nevirapine, Viramune
InChI Formula InChI=1S/C15H14N4O/c1-9-6-8-17-14-12(9)18-15(20)11-3-2-7-16-13(11)19(14)10-4-5-10/h2-3,6-8,10H,4-5H2,1H3,(H,18,20)
Tipo di soluzione Neat
SMILES Cc1ccnc2N(C3CC3)c4ncccc4C(=O)Nc12
IUPAC Name 11-cyclopropyl-4-methyl-5H-dipyrido[2,3-b:3',2'-e][1,4]diazepin-6-one
Industry Type Clinical Testing
Molecular Weight (g/mol) 266.3
Quantità 10 mg
Peso formulazione 266.1168 g/mol