Learn More
Nevirapine, MedChemExpress
Codice prodotto. 16494048
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
200mg
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16494048 10 mg 10mg
16450407 50 mg 50mg
16435036 100 mg 100mg
16430996 200 mg 200mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16494048 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY10570
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-01-2027
MedChemExpress Nevirapine is a non-nucleoside inhibitor of HIV-1 reverse transcriptase used to treat and prevent HIV/AIDS; with a Ki of 270 μM.
Nevirapine is a non-nucleoside inhibitor of HIV-1 reverse transcriptase used to treat and prevent HIV/AIDS
Specifica
Materiale o nome chimico Nevirapine
CAS 129618-40-2
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C15H14N4O
Quantità 10 mg
Sinonimo BI-RG 587 NSC 641530 NVP
Informazioni di solubilità DMSO : 14.29 mg/mL (53.66 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C2=C(N=CC=C2)N(C3CC3)C4=NC=CC(C)=C4N1
Molecular Weight (g/mol) 266.3
Peso formulazione 266.3
Percent Purity 99.01%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-anti-virus
Research purposes only