Learn More
Nevirapine, MedChemExpress
Produktkod. 16494048
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantity:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
10mg
200mg
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Quantity Förpackningsstorlek
16494048 10 mg 10mg
16450407 50 mg 50mg
16435036 100 mg 100mg
16430996 200 mg 200mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16494048 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY10570
 Restricted Item
Spedizione stimata: 26-01-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
MedChemExpress Nevirapine is a non-nucleoside inhibitor of HIV-1 reverse transcriptase used to treat and prevent HIV/AIDS; with a Ki of 270 μM.
Nevirapine is a non-nucleoside inhibitor of HIV-1 reverse transcriptase used to treat and prevent HIV/AIDS
Specifikationer
Chemical Name or Material Nevirapine
CAS 129618-40-2
Color Off-White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C15H14N4O
Quantity 10 mg
Synonym BI-RG 587 NSC 641530 NVP
Solubility Information DMSO : 14.29 mg/mL (53.66 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C2=C(N=CC=C2)N(C3CC3)C4=NC=CC(C)=C4N1
Molecular Weight (g/mol) 266.3
Formula Weight 266.3
Percent Purity 99.01%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) COVID-19-anti-virus
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.