Learn More
Nevirapine, Mikromol™
Codice prodotto. 17902266
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17902266 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17902266 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM1146.000250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Nevirapine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Nevirapine
CAS 129618-40-2
Nomi componenti o analita Nevirapine
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C15 H14 N4 O
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Nevirapine Anhydrous, 6H-Dipyrido[3,2-b:2',3'-e][1,4]diazepin-6-one, 11-cyclopropyl-5,11-dihydro-4-methyl- (9CI), BI-RG 587, NSC 641530, Nevarapine, Nevirapine, Viramune
InChI Formula InChI=1S/C15H14N4O/c1-9-6-8-17-14-12(9)18-15(20)11-3-2-7-16-13(11)19(14)10-4-5-10/h2-3,6-8,10H,4-5H2,1H3,(H,18,20)
SMILES Cc1ccnc2N(C3CC3)c4ncccc4C(=O)Nc12
IUPAC Name 11-cyclopropyl-4-methyl-5H-dipyrido[2,3-b:3',2'-e][1,4]diazepin-6-one
Molecular Weight (g/mol) 266.3
Quantità 250 mg
Peso formulazione 266.1168 g/mol