Learn More
Nevirapine N10-Oxide, Mikromol™
Descrizione
Nevirapine N10-Oxide
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Nevirapine N10-Oxide |
| CAS | 1027324-99-7 |
| Nomi componenti o analita | Nevirapine N10-Oxide |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C15 H14 N4 O2 |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | 6H-Dipyrido[3,2-b:2',3'-e][1,4]diazepin-6-one, 11-cyclopropyl-5,11-dihydro-4-methyl-, 10-oxide |
| InChI Formula | InChI=1S/C15H14N4O2/c1-9-6-7-16-13-12(9)17-14(20)11-3-2-8-18(21)15(11)19(13)10-4-5-10/h2-3,6-8,10H,4-5H2,1H3,(H,17,20) |
| SMILES | Cc1ccnc2N(C3CC3)c4c(ccc[n+]4[O-])C(=O)Nc12 |
| IUPAC Name | 11-cyclopropyl-4-methyl-10-oxido-5H-dipyrido[3,2-a:2',3'-d][1,4]diazepin-10-ium-6-one |
| Vedi altri risultati |