Learn More
Eppendorf™ New Brunswick™ S41i CO2 Incubator Shaker
Codice prodotto. p-7184570
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di spina:
EU Plug
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di spina unitSize
15511911 EU Plug Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 15511911 Fornitore Eppendorf™ N. del fornitore S41I230011
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
The New Brunswick S41i is a versatile, medium-sized CO2 incubator shaker ideal for growing labs with limited lab space and budget. It combines an integrated 120°C disinfection and a seamless, stainless-steel chamber, with the heavy-duty Innova triple-eccentric drive.
  • Flessibilità sperimentale: il ripiano perforato permette di effettuare un'incubazione statica contemporaneamente all'agitazione
  • Agitazione stabile, uniforme e senza vibrazioni: robusta tripla trasmissione eccentrica Innova
  • Risparmia gas e consente la formazione di un'atmosfera ottimale per la crescita: controllo intelligente del gas (0,1-20 % CO2)
  • Assicura la sterilità della superficie: disinfezione automatica ad alta temperatura e porta interna/esterna
  • Pulizia veloce e sicura: camera dalle linee liscie, senza giunzioni
  • Aumento della capacità: due apparecchi impilabili
  • Controllo facile e preciso: touchscreen intuitivo
  • Umidificazione inclusa
  • Velocità di agitazione 25 - 400 rpm (25 - 300 rpm con l'impilamento)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Orbita 2.5 cm
Capacità portata carico (sistema metrico) 11 kg
Accuratezza del controllo della velocità ± 1 % full scale
Intervallo di velocità 25 to 400 rpm
Tensione 230 V
Temperature Range (Metric) 4°C to 50°C
Amperaggio < 8 A
Capacità 170 L
Product Type CO2 Orbital Shaker
Certificazione/Conformità CE, UL, cUL, UKCA
Tipo di spina EU Plug
Precisione termica ± 0.2°C
Uniformità termica ± 0.6°C at ambient 20°C to 25°C
Frequenza 50/60 Hz
Dimensioni interne (L x P x A) 44.0 x 69.5 x 53.5 cm (17.3 x 27.4 x 21.1 in.)
Dimensioni della piattaforma (L x P) 35.6 x 61.2 cm (14 x 24 in.)
Dimensioni (L x P x A) 73 x 87.5 x 85 cm (28.7 x 34.4 x 33.5 in.)
Peso di spedizione (sistema imperiale) 423 lb.
Peso di spedizione (sistema metrico) 192 kg
Peso (sistema imperiale) 340 lb.
Peso (sistema metrico) 154 kg
Modello New Brunswick S41i
Display Color Touchscreen
Intervallo di umidità 90 ± 5 % at 37°C
Include 1 Perforated Stainless Steel Shelf Installed; 1 CO2 Sensor Cover; 1 Colored protective cover; 1 Front foot shield; 2 Side foot shields; 2 Humidity Trays (stainless steel, removable for cleaning); 3 m/9.8 ft. PVC Tubing, 6 mm (1/4 in.) bore, with an inline CO2 HEPA-filter connected; 2 Hose Clips; 1 Auto-zero HEPA Filter; 1 BMS connector; 3 Rack spacers; 3 Rack feet; 2 Additional CO2 sensor covers; 1 Mains/Power Cord; 1 Operating Manual
Interfaccia 1 x USB 2.0; 1 x BMS relay contact alarm; 1 x Ethernet (only for service purposes and connecting to VisioNize Lab Suite)
Intervallo temporizzatore Continuous
Refrigerato No