Learn More
Eppendorf™ New Brunswick™ Innova™ 43, 230 V, orbit 5.1 cm (2 in)
Codice prodotto. 11300025
Cambia vista
Click to view available options
Orbita:
orbita 5,1 cm (2 in)
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Orbita unitSize
11300025 orbita 5,1 cm (2 in) Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 11300025 Fornitore Eppendorf™ N. del fornitore M13200012
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
The Eppendorf Innova 43 and 43R (refrigerated) console incubator shakers are the ideal solution for precise handling of large culture volumes. The pedal operated, top loading design allows the easy vertical placement of flasks, and samples can be viewed through the window.
New Brunswick™ Innova™ 43, 230 V, orbit 5.1 cm (2 in)- Console style shaker/incubator with triple-eccentric drive – provides large capacity shaking for flasks up to 6 L - Continuous mode or multiple-step programming- Programmable Innova controls – automatically changes temperature, speed, and optional photosynthetic and UV germicidal lights at timed intervals (Store up to 4 individual programs with 15 steps each)- Top mounted controls and display – for easy, ergonomic viewing and setting - Foot pedal release with easy to opening lid – provides hands-free door opening/closing operation and effortless access to samples- Built in spill pan catches accidental spills to aid cleaning and protects drive mechanism. Also allows use as a water reservoir to reduce sample evaporation- Large 76 × 46 cm (30 in.× 18 in.) platform size provides increased flexability with the number and size of cultures (sold separately)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Orbita orbita 5,1 cm (2 in)
Intervallo di velocità 25 – 500 rpm con un'orbita da 2,5 cm 25 – 300 rpm con un'orbita da 5,1 cm
Requisiti elettrici 230 V, 50 Hz
Tensione 230 V
Temperature Range (Metric) Da +5 °C al di sopra della temperatura ambiente fino a 80 °C
Frequenza 50 Hz
Profondità (sistema imperiale) 20 in
Profondità (sistema metrico) 81.3 cm
Dimensioni (L x P x A) 81,3 x 115,6 x 103,1 cm (45,5 x 20 x 40,6 in)
Altezza (sistema imperiale) 40.6 pollici
Larghezza (sistema imperiale) 45.5 in
Larghezza (sistema metrico) 115.6 cm
Intervallo temporizzatore 0,01 – 99,59 h, continuo