Learn More
Thermo Scientific Chemicals New Methylene Blue N, zinc chloride double salt, pure
Marca:  Thermo Scientific Chemicals 192020100
Dettagli aggiuntivi : CAS : 6586-05-6 Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 10427780
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
(c=5mg/l; water), (c=5mg/l; water) at 0nm
0·5 ZnCl2
Basic Blue 24, C.I. 52030
628 to 634nm, Molar Absorption Coefficient 40000 min., 588 to 594nm, Molar Absorption Coefficient 36000 min., 284 to 290nm, Molar Absorption Coefficient 28000 min., 242 to 248nm, Molar Absorption Coefficient 16000 min.
Pure
Brown to Purple
Crystalline Powder
New Methylene Blue N, zinc chloride double salt
MFCD00078135
Authentic
416.04
Glass bottle
10 g
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS Documenti