Learn More
MP Biomedicals™ Newborn Bovine Serum
Codice prodotto. 17347479 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17347479 100 mL 100mL
11405025 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17347479 Fornitore MP Biomedicals™ N. del fornitore 092912149
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36.40€
    34.65€ / 100mL
    Risparmia 1.75€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-12-2026
Used in cell culture to support the maturation of oocytes, to study the function of tubular epithelial cells, and to develop primary cultures of cells such as visceral adipocytes.
Specifica
Colore Golden Brown
Content And Storage -20°C
Product Type Newborn Calf Bovine Serum
Quantità 100 mL
Sterilization Method 0.2 μm filtration
Sorgente Bovine Neonate
Concentrazione di endotossine 30EU/mL
Da utilizzare con (applicazione) Cell culture and organ preservation applications
Concentrazione emoglobina ≤27mg/dL
Liofilizzato No
Micoplasma rilevato No
Osmolalità 265 to 323mOsm/kg
pH 7.1 to 8.2
Contenuto proteine 4.4 to 7%