Learn More
R&D Systems™ NF 546
Descrizione
P2Y11 agonist (pEC50 = 6.27). Exhibits selectivity for P2Y11 over a range of P2Y and P2X receptors. Also inhibits DNA-binding activity of HMGA2 (IC50 = 5.49 μM).
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | NF 546 |
| CAS | 1006028-37-0 |
| Quantità | 10 mg |
| Linea di prodotti | Tocris |
| Formula molecolare | C47H44N6Na4O17P4 |
| Peso formulazione | 1180.74 |
| Purezza | >95% |
| Peso molecolare | 1180.748 |