missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abcam NF-kappaB Activation Inhibitor VI, Benzoxathiole Compound, Solid, >95% Purity, 25 mg
Sfoglia Tutto Abcam ProdottiDescrizione
- Purity: >95%
- Molecular Weight: 273.4 Da
- Mechanism: Cell-permeable benzoxathiole compound that acts as an IKK-2 inhibitor
- Key Activity: Inhibits LPS-induced NF-κB activation (IC50 = 1.0 μM) and nitrite production (IC50 = 0.7 μM) in RAW 264.7 cells
- In Vivo Effect: Prevents LPS-induced septic death in mice
- Physical Form: Solid
- CAS Number: 113760-29-5
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Specifica
Specifica
| Content And Storage | Store at 4°C. |
| Forma | Solid |
| Shipping Condition | Ambient |
| Target Molecule | IKK-2 |
| Formulazione | 100% NF-κB Activation Inhibitor VI |
| Quantità | 25 mg |
| Da utilizzare con (applicazione) | NF-κB pathway inhibition |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?