Learn More
Thermo Scientific™ NF-kB Activation Inhibitor IV
Marca:  Thermo Scientific™ J65706.MA
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00010kg
Codice prodotto. 15477039
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
  • A cell-permeable trans-stilbene Resveratrol analog that exhibits much enhanced anti-inflammatory potency, but no anti-oxidant activity
Specifica
Specifica
10 mg
2°C to 8°C
C15H13FO
(E)-2-Fluoro-4′-methoxystilbene
Soluble in DMSO or ethanol
Solid
White
A cell-permeable trans-stilbene Resveratrol analog that exhibits much enhanced anti-inflammatory potency, but no anti-oxidant activity
228.26g/mol
Light Sensitive
Signal Transduction Reagent
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS Documenti