Learn More
MedChemExpress NFAT Inhibitor-1
Specifica
Specifica
| Purezza | 99.86% |
| CAS | 249537-73-3 |
| Content And Storage | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Da utilizzare con (applicazione) | COVID-19-immunoregulation |
| Peso molecolare | 1685.94 g/mol |
| Product Type | Peptides |
| Quantità | 5 mg |
| Shipping Condition | Room temperature |
| Solubilità | H2O : 100 mg/mL (59.31 mM∣Need ultrasonic) |
| Sinonimo | VIVIT peptide |