missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NFkB p105/p50 [p Ser337] Antibody [PE], Novus Biologicals Biologicals™

Codice prodotto. 30518103 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30518103 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30518103 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP338638PE

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

NFkB p105/p50 Polyclonal antibody specifically detects NFkB p105/p50 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene NFkB p105/p50
Applicazioni ELISA, Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato PE
Formulazione PBS
Alias gene DKFZp686C01211, DNA binding factor KBF1, DNA-binding factor KBF1, EBP-1, KBF1, NF-kappaB, NF-kappa-B, NF-kappabeta, NFKB-p105, NFKB-p50, nuclear factor kappa-B DNA binding subunit, nuclear factor NF-kappa-B p105 subunit, nuclear factor NF-kappa-B p50 subunit, nuclear factor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells 1MGC54151, p105, p50
Specie ospite Rabbit
Immunogeno A synthetic phosphorylated peptide around S337 of human NFkB p105/p50 (NP_001158884.1).,, Sequence:, RKSDL
Metodo di purificazione Affinity purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Apoptosis, Cancer, Cell Biology, Diabetes Research, DNA Repair, Neurodegeneration, Neuroscience, Nucleotide Excision Repair, Phospho Specific, Signal Transduction, Transcription Factors and Regulators
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 4790
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.