Learn More
R&D Systems™ NFkB p50 (NLS) Inhibitor Peptide Set
Codice prodotto. 18705373 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 mg
5 mg
Dimensione della confezione:
2mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18705373 2 mg 2mg
18132244 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18705373 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore NBP229323
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    962.03€
    824.25€ / 2mg
    Risparmia 137.78€
    14% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Applications: Functional (Inhibition)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Quantità 2 mg
Product Line Novus
For Research Use Only