Learn More
LNI Swissgas NG EOLO XL 16 L
Codice prodotto. 17822219 Sfoglia Tutto LNI Swissgas Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tensione:
100/115/220/230 V
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tensione Dimensione della confezione
17822219 100/115/220/230 V Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17822219 Fornitore LNI Swissgas N. del fornitore 6920.72.016
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10150.00€
    9582.18€ / pezzi 1
    Risparmia 567.82€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
PSA nitrogen generator.
  • Needs source of dry, oil free air
Specifica
Tensione 100/115/220/230 V
Tipo Nitrogen Gas Generator