Learn More
LNI Swissgas NG EOLO XL 16 L
Product Code. 17822219 Shop All LNI Swissgas Products
Change view
Click to view available options
Voltage:
100/115/220/230 V
Unit Size:
Each
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Voltage Unit Size
17822219 100/115/220/230 V Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 17822219 Supplier LNI Swissgas Supplier No. 6920.72.016
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10150.00€
    9582.18€ / pezzi 1
    Risparmia 567.82€
    5% Sconto
 Restricted Item
Spedizione stimata: 22-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
PSA nitrogen generator.
  • Needs source of dry, oil free air
Spécification
Voltage 100/115/220/230 V
Type Nitrogen Gas Generator
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.