Learn More
MedChemExpress NH2-C2-NH-Boc
Specifica
Specifica
| Purezza | 97.0% |
| CAS | 57260-73-8 |
| Content And Storage | 4°C, stored under nitrogen∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (stored under nitrogen) |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cancer-programmed cell death |
| Peso molecolare | 160.21 g/mol |
| Product Type | Linker |
| Quantità | 100 mg |
| Shipping Condition | Room temperature |
| Sinonimo | PROTAC Linker 22 |