missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NHA2/SLC9B2/NHEDC2 Antibody (896151) [DyLight 755], Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18610590 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18610590 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18610590 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore FAB8404Z

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Mouse Monoclonal Antibody

NHA2/SLC9B2/NHEDC2 Monoclonal antibody specifically detects NHA2/SLC9B2/NHEDC2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene NHA2/SLC9B2/NHEDC2
Applicazioni Flow Cytometry, CyTOF
Classificazione Monoclonal
Clone 896151
Coniugato DyLight 755
Diluizione Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulazione 50mM Sodium Borate
Alias gene FLJ23984, Mitochondrial Na(+)/H(+) exchanger NHA2, mitochondrial sodium/hydrogen exchanger NHA2, Na(+)/H(+) exchanger-like domain-containing protein 2, Na+/H+ exchanger domain containing 2, NHA2NHE10, NHE domain-containing protein 2, Sodium/hydrogen exchanger-like domain-containing protein 2
Specie ospite Mouse
Immunogeno NS0 mouse myeloma cell line transfected with human NHA2/SLC9B2, Met1-Val537, Accession # NP_849155
Metodo di purificazione Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 133308
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Forma Purified
Isotype IgG2b
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.