Learn More
R&D Systems™ NHE3/SLC9A3 Antibody Blocking Peptide
Codice prodotto. 18608056
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mg
Dimensione della confezione:
0.10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18608056 0.1 mg 0.10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18608056 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore NBP300589PEP
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Blocking Peptide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Gene ID (Entrez) 6550
Product Line Novus
Concentrazione 1 mg/mL
Content And Storage Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Da utilizzare con (applicazione) This Peptide is Useful as a Blocking Peptide for NBP3-00589.
Alias gene isoform 3, MGC126718, NHE3MGC126720, solute carrier family 9 (sodium/hydrogen exchanger), member 3, Solute carrier family 9 member 3
Simbolo del gene SLC9A3
Quantità 0.1 mg
Research Category Lipid and Metabolism, Phospho Specific, Plasma Membrane Markers, Signal Transduction
Tampone di conservazione Peptide dissolved in dH20. Contains no BSA.