missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ NHE6/SLC9A6 Recombinant Protein Antigen

Codice prodotto. 18164884 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18164884 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18164884 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NBP232463PEP

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Highly purified. Generating reliable and reproducible results. Applications: Antibody Competition

A recombinant protein antigen with a N-terminal His6-ABP tag corresponding to human SLC9A6. The NHE6/SLC9A6 Recombinant Protein Antigen is derived from E. coli. The NHE6/SLC9A6 Recombinant Protein Antigen has been validated for the following applications: Antibody Competition.

This is a blocking peptide for NBP2-32463. This is a human recombinant protein expressed in E. coli with a N-terminal His-ABP tag and purified with IMAC chromatography.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Gene ID (Entrez) 10479
Specie Human
Metodo di purificazione Chromatography
Purezza >80%
Concentrazione 0.5mg/mL
Content And Storage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulazione PBS and 1M Urea, pH 7.4.
Da utilizzare con (applicazione) Blocking/Neutralizing, Control
Simbolo del gene SLC9A6
Tipo di etichetta Unlabeled
Peso molecolare 23kDa
Product Type NHE6/SLC9A6
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Sorgente E.Coli
Reattività specifica This recombinant antigen is only intended to be used as a blocking agent to confirm antibody specificity with the corresponding antibody, catalog number NBP2-32463. It is purified by IMAC chromatography, and the expected concentration is greater than 0.5 mg/ml
Immunogeno PRRFMGNSSEDALDRELAFGDHELVIRGTRLVLPMDDSEPPLNLLDNTRHG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.