Learn More
Descripción
A recombinant protein antigen with a N-terminal His6-ABP tag corresponding to human SLC9A6. The NHE6/SLC9A6 Recombinant Protein Antigen is derived from E. coli. The NHE6/SLC9A6 Recombinant Protein Antigen has been validated for the following applications: Antibody Competition.
This is a blocking peptide for NBP2-32463. This is a human recombinant protein expressed in E. coli with a N-terminal His-ABP tag and purified with IMAC chromatography.
Especificaciones
Especificaciones
| Gene ID (Entrez) | 10479 |
| Specie | Human |
| Metodo di purificazione | Chromatography |
| Purezza | >80% |
| Concentrazione | 0.5mg/mL |
| Content And Storage | Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Formulazione | PBS and 1M Urea, pH 7.4. |
| Da utilizzare con (applicazione) | Blocking/Neutralizing, Control |
| Simbolo del gene | SLC9A6 |
| Tipo di etichetta | Unlabeled |
| Mostrar más |
For Research Use Only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?