Learn More
R&DSystems™ NHP XL CCL4/MIP-1 beta, Magnetic Luminex™ Performance Assay
Codice prodotto. 30042902
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Kit
Dimensione della confezione:
1 set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30042902 1 Kit 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30042902 Fornitore R&DSystems™ N. del fornitore LNHPXL271
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    312.53€
    277.20€ / 1 sets
    Risparmia 35.33€
    11% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Magnetic bead-based multiplex assay for the Luminex™ platform
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 1 Kit
Specie Primate
Bersaglio legante CCL4/MIP-1 beta
ID gene (immissione) 6351
Linea di prodotti R&D Systems
Sinonimo ACT2, ACT-2, AT744.1, C-C motif chemokine 4, chemokine (C-C motif) ligand 4, Exodus-3, G-26, G-26 T-lymphocyte-secreted protein, HC21, LAG1, LAG-1, Lymphocyte activation gene 1 protein, Macrophage inflammatory protein 1-beta, MIP1 beta, MIP-1 beta, MIP1B, MIP1B1, MIP-1-beta, MIP-1-beta(1-69), PAT 744, Protein H400, SCYA2, SCYA4, secreted protein G-26, SIS-gamma, small inducible cytokine A4 (homologous to mouse Mip-1b), Small-inducible cytokine A4, T-cell activation protein 2
Content And Storage Store the unopened product at 2 - 8 °C. Do not use past expiration date.