Learn More
Cytiva Terreno per affinità NHS-attivato Sepharose™ 4 Fast Flow
Codice prodotto. 10343240 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 ml
Dimensione della confezione:
25mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10343240 25 ml 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10343240 Fornitore Cytiva N. del fornitore 17090601
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Per accoppiare proteine più piccole contenenti aminoacidi e peptidi. I terreni per affinità a flusso rapido Cytiva Life Sciences™ NHS-attivato Sepharose™ 4 producono sostanze accoppiate molto stabili, soprattutto con pH elevati.
  • Composta da biglie di agarosio al 4% reticolato, NHS attivato per accoppiare proteine contenenti aminoacidi e peptidi
  • L'accoppiamento NHS (N-idrossisuccinimide) forma dei legami di ammidi chimicamente stabili con i ligandi che contengono gruppi amminici primari
  • La resina funge da distanziatore per i ligandi associati
  • La matrice Fast Flow garantisce una produttività elevata
  • Il prodotto accoppiato è molto stabile, soprattutto a pH elevato
  • Disponibili in un'ampia gamma di misure diverse in confezioni in stock e pratici formati preimpaccati per facilitare la scalabilità e lo sviluppo del processo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 25 ml
Stabilità Stabile in tamponi acquosi di uso comune ammesso che il legante resista al pH o all’ambiente chimico
Da utilizzare con (applicazione) Per l'associazione di proteine più piccole contenenti aminoacidi e peptidi
Requisiti di stoccaggio Da 2 a 8 °C
Product Type NHS-Activated Sepharose 4 Fast Flow
Portata Da 150 a 250 cm/ora
Dimensione particelle Da 45 a 165 μm
Altezza letto (sistema imperiale) 9.84 in.
Altezza letto (sistema metrico) 25 cm
Pressione max 100 kPa
Matrix Agarosio reticolato 4%
Intervallo di pH Da 3 a 13
Tampone di conservazione Isopropanolo 100%
Tipo di legante Attivato con NHS (N-idrossisuccinimmide)
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • NHS-activated Sepharose 4 Fast Flow, 25 ml
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P235-Conservare in luogo fresco.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: propan-2-ol