Learn More
Cytiva NHS Mag Sepharose™
Codice prodotto. 10636375 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 μL
4 x 500 μL
Dimensione della confezione:
500µL
pezzi 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10636375 4 x 500 μL pezzi 4
10371315 500 μL 500µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10636375 Fornitore Cytiva N. del fornitore 28951380
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
NHS Mag Sepharose magnetic beads for convenient enrichment of selected proteins using pull-down sample preparation techniques
NHS Mag Sepharose are magnetic beads designed for pull-down techniques enabling rapid capture and enrichment of selected proteins based on affinity. An antibody or other protein with desired affinity is covalently coupled to the medium via primary amines for the purpose of capture of target proteins of interest.
  • Visible and dense Sepharose based magnetic beads with N-hydroxysuccinimide (NHS) ligand, easy to spot and collect bound target protein
  • Non-adherent beads eliminate smearing effects and aggregate formation. Can be used without detergents
  • Simple capture of target protein in small or large sample volumes (low microliter to high milliliter scale)
  • Optimized capacity for enrichment/pull-down of target proteins - only low amounts of bound capture molecule
  • Flexible protocols with elution conditions optimized for downstream applications such as electrophoresis and MS
Matrix: Paramagnetic, spherical, highly cross-linked agarose particles
Ligand: N-hydroxysuccinimide
Ligand density: 8-14μmol/mL gel
Particle size: 37-100μm
Working temperature: Room temperature
Storage solution: 20% 2-propanol
Storage temperature: 4°C to 8°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo di profilo NHS Mag Sepharose
Capacità di legame 8 to 14μM/mL
Concentrazione di legante 8 to 14μM/mL
Matrix Paramagnetic spherical, highly cross linked agarose particles
Dimensione particelle 37 to 100 μm
Quantità 4 x 500 μL
Content And Storage 4°C to 8°C
Da utilizzare con (applicazione) Designed for covalent coupling of any Protein or biomolecule containing a free Amine group and is used for various types of pull down experiments, for biomarker research
Legante N-hydroxysuccinimide
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • NHS Mag Sepharose, 4 x 500 ul
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/antideflagranti; lostesso dicasi per tutte le attrezzaturedi manipolazione delmateriale./ a prova di esplosione.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P235-Conservare in luogo fresco.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • UNKNOWN AQUATIC-Contiene il 15% di componenti di cui è ignoto il pericolo per l'ambiente acquatico.
  • UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 100% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.