missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ NHSL2 293T Cell Transient Overexpression Lysate

Codice prodotto. 18556983 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18556983 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18556983 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore H00340527T01

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Specifica

Quantità 0.1 mL
Content And Storage Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Bersaglio NHSL2
Sinonimo NHS-like 2, NHS-like protein 2
Simbolo del gene NHSL2
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.