Learn More
Niacin, U.S.P. - F.C.C., J.T. Baker™
Codice prodotto. 15598044 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
500 g
Imballaggio:
Wide Mouth Amber Glass Bottle
Wide Mouth PVC Coated Glass Bottle
Dimensione della confezione:
25g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15598044 500 g Wide Mouth PVC Coated Glass Bottle 500g
15508054 25 g Wide Mouth Amber Glass Bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15598044 Fornitore Avantor J.T.Baker N. del fornitore 274501
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 59-67-6
Formula molecolare C6H5NO2
Molecular Weight (g/mol) 123.11
Numero MDL MFCD00006391
InChI Key PVNIIMVLHYAWGP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo nicotinic acid, niacin, 3-pyridinecarboxylic acid, 3-carboxypyridine, wampocap, acidum nicotinicum, apelagrin, pellagrin, akotin, daskil
PubChem CID 938
ChEBI CHEBI:15940
IUPAC Name pyridine-3-carboxylic acid
SMILES OC(=O)C1=CC=CN=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Niacin
Imballaggio Wide Mouth PVC Coated Glass Bottle
Quantità 500 g
Gravità specifica 1L = 1.47kg
Peso formulazione 123.11
Grado FCC/USP