Learn More
Nicardipine hydrochloride, 98%
Codice prodotto. 15463879
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15463879 5 g 5g
15453879 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15463879 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J61269.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Aggiungi al carrello
L-type calcium channel blocker | CAS: 54527-84-3 | C26H30ClN3O6 | 515.991 g/mol
L-type calcium channel blocker
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 54527-84-3
Formula molecolare C26H30ClN3O6
Molecular Weight (g/mol) 515.991
Numero MDL MFCD00057327
InChI Key AIKVCUNQWYTVTO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo nicardipine hydrochloride, cardene, nicardipine hcl, perdipine, nicodel, loxen, angioglebil, bionicard, nicardil, perdipina
PubChem CID 41114
IUPAC Name 5-O-[2-[benzyl(methyl)amino]ethyl] 3-O-methyl 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate;hydrochloride
SMILES CC1=C(C(C(=C(N1)C)C(=O)OCCN(C)CC2=CC=CC=C2)C3=CC(=CC=C3)[N+](=O)[O-])C(=O)OC.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Nicardipine hydrochloride
Colore Yellow
Quantità 5 g
Numero UN UN2811
Indice di Merck 14,6495
Peso formulazione 515.99
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder