Learn More
Nicardipine hydrochloride, MedChemExpress
Codice prodotto. 16487947
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16487947 5 g 5g
16441269 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16487947 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY12515A
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
MedChemExpress Nicardipine hydrochloride (YC-93) is a calcium channel blocker with an IC50 of 1 μM for blocking cardiac calcium channels. Nicardipine hydrochloride acts as an agent for chronic stable angina and for controlling blood pressure.
Nicardipine hydrochloride (YC-93) is a calcium channel blocker with an IC50 of 1 μM for blocking cardiac calcium channels. Nicardipine hydrochloride acts as an agent for chronic stable angina and for controlling blood pressure.
Specifica
Materiale o nome chimico Nicardipine hydrochloride
CAS 54527-84-3
Colore Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C26H30ClN3O6
Quantità 5 g
Sinonimo YC-93
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 35 mg/mL (67.83 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(C1=C(C)NC(C)=C(C(OCCN(C)CC2=CC=CC=C2)=O)C1C3=CC=CC([N+]([O-])=O)=C3)OC.[H]Cl
Molecular Weight (g/mol) 515.99
Peso formulazione 515.99
Percent Purity 99.13%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Research purposes only