Learn More
Nicardipine Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 18082750
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
50mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18082750 50 mg 50mg
18052050 5 g 5g
18062630 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 18082750 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN39450050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 54527-84-3
Formula molecolare C26 H29 N3 O6 . Cl H
Molecular Weight (g/mol) 515.99
Sinonimo Nicardipine Hydrochloride, 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylic acid methyl 2-[methyl(phenylmethyl)amino]ethyl ester monohydrochloride, 2,6-Dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylic acid 3-[2-(N-benzyl-N-methylamino)]-ethyl ester 5-methyl ester hydrochloride, Barizin, Bionicard, Cardene, Cardene (pharmaceutical), Cardepine, Dacarel, Lecibral, Lescodil, Loxen, Nerdipina, Nicant, Nicapress, Nicardal, Nicardipine hydrochloride, Nicarpin, Nicodel, Nimicor, Perdipina, Perdipine, RS 69216, RS 69216XX07-0, Ranvil, Ridene, Rycarden, Rydene, Vasodin, Vasonase, YC 93
IUPAC Name 5-O-[2-[benzyl(methyl)amino]ethyl] 3-O-methyl 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate;hydrochloride
SMILES Cl.COC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2cccc(c2)[N+](=O)[O-])C(=O)OCCN(C)Cc3ccccc3)C
Specifica
Materiale o nome chimico Nicardipine Hydrochloride
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C26H29N3O6.ClH/c1-17-22(25(30)34-4)24(20-11-8-12-21(15-20)29(32)33)23(18(2)27-17)26(31)35-14-13-28(3)16-19-9-6-5-7-10-19;/h5-12,15,24,27H,13-14,16H2,1-4H3;1H
Peso formulazione 515.1823