Learn More
Nicergoline, MedChemExpress
Descrizione
Nicergoline, an ergoline derivative ester of bromonicotinic acid, is a potent, selective and orally active antagonist of α1A-adrenoceptor. Nicergoline has vasodilator effects. Nicergoline also has ameliorative effects on cognitive function in mouse models of Alzheimer's disease.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Nicergoline |
| CAS | 27848-84-6 |
| Colore | White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C24H26BrN3O3 |
| Quantità | 50 mg |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 100 mg/mL (206.45 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CO[C@@]([C@@]1([H])C2)(C[C@@H](COC(C3=CN=CC(Br)=C3)=O)CN1C)C4=C5C2=CN(C)C5=CC=C4 |
| Molecular Weight (g/mol) | 484.39 |
| Peso formulazione | 484.39 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only