Learn More
Nicergoline, TRC
Codice prodotto. 30481853
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30481853 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30481853 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN394550100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Nicergoline
CAS 27848-84-6
Formula molecolare C24 H26 Br N3 O3
Quantità 100 mg
Sinonimo Nicergoline, Ergoline-8-methanol','10-methoxy-1,6-dimethyl-','8-(5-bromo-3-pyridinecarboxylate)','(8β)-, Ergoline-8-methanol','10-methoxy-1,6-dimethyl-','5-bromo-3-pyridinecarboxylate (ester)','(8β)- (9CI), Ergoline-8β-methanol','10-methoxy-1,6-dimethyl-','5-bromonicotinate (ester) (8CI), Indolo[4,3-fg]quinoline','ergoline-8-methanol deriv., Nicotinic acid','5-bromo-','(10-methoxy-1,6-dimethylergolin-8β-yl)methyl ester (8CI), 1,6-Dimethyl-8β-(5-bromonicotinoyloxymethyl)-10α-methoxyergoline, Cergodum, Circo-Maren, Dilasenil, Duracebrol, Ergobel, Ergotop, FI 6714, MNE, Memoq, NSC 150531, Nicergolent, Nicotergoline, Sermion, TA 079, Vasospan
InChI Formula InChI=1S/C24H26BrN3O3/c1-27-13-17-8-21-24(30-3,19-5-4-6-20(27)22(17)19)9-15(12-28(21)2)14-31-23(29)16-7-18(25)11-26-10-16/h4-7,10-11,13,15,21H,8-9,12,14H2,1-3H3/t15-,21-,24+/m1/s1
SMILES CO[C@]12C[C@@H](COC(=O)c3cncc(Br)c3)CN(C)[C@@H]1Cc4cn(C)c5cccc2c45
IUPAC Name [(6aR,9R,10aS)-10a-methoxy-4,7-dimethyl-6a,8,9,10-tetrahydro-6H-indolo[4,3-fg]quinoline-9-yl]methyl 5-bromopyridine-3-carboxylate
Molecular Weight (g/mol) 484.39
Peso formulazione 483.1158