Learn More
Microspec™ Nichrome Wire Loops
Codice prodotto. 15702175
Cambia vista
Click to view available options
Volume:
1 μL
2 μL
3 μL
4 μL
5 μL
10 μL
Dimensione della confezione:
pezzi 25
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume unitSize
15702175 3 μL pezzi 25
15712175 5 μL pezzi 25
15722175 10 μL pezzi 25
15772165 1 μL pezzi 25
15782165 2 μL pezzi 25
15792165 4 μL pezzi 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 15702175 Fornitore Microspec™ N. del fornitore S4
Spedizione stimata: 07-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Used for bacteriological, microbiological applications and flame tests.
  • Used for bacteriological and other microbiological applications and flame tests
  • Tightly wound
  • Easy change
  • Wire loops
  • Nichrome wire
Specifica
Monouso Reusable
Volume 3 μL
Diameter (English) Inside 0.163 in.
Diameter (Metric) Inside 4.15 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 3.54 to 3.94 in.
Lunghezza (sistema metrico) 90 to 100 mm
Materiale Nickel Chromium Wire
Sterilità Non-sterile
Colore Silver
Product Type Inoculating Product
Include 25 wire loops in a vial
Quantità 25
Tipo di imballaggio Plastic Vial
Calibrato Yes