Learn More
Microspec™ Nichrome Wire Loops
Codice prodotto. 15722175
Cambia vista
Click to view available options
Volume:
1 μL
2 μL
3 μL
4 μL
5 μL
10 μL
Dimensione della confezione:
pezzi 25
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume Dimensione della confezione
15722175 10 μL pezzi 25
15702175 3 μL pezzi 25
15712175 5 μL pezzi 25
15772165 1 μL pezzi 25
15782165 2 μL pezzi 25
15792165 4 μL pezzi 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 15722175 Fornitore Microspec™ N. del fornitore S6
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.15€
    47.24€ / pezzi 25
    Risparmia 6.91€
    12% Sconto
Spedizione stimata: 23-12-2026
Used for bacteriological, microbiological applications and flame tests.
  • Used for bacteriological and other microbiological applications and flame tests
  • Tightly wound
  • Easy change
  • Wire loops
  • Nichrome wire
Specifica
Monouso Reusable
Volume 10 μL
Diameter (English) Inside 0.163 in.
Diameter (Metric) Inside 4.5 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 3.54 to 3.94 in.
Lunghezza (sistema metrico) 90 to 100 mm
Materiale Nickel Chromium Wire
Sterilità Non-sterile
Colore Silver
Product Type Inoculating Product
Include 25 wire loops in a vial
Quantità 25
Tipo di imballaggio Plastic Vial
Calibrato Yes