Learn More
Alfa Aesar™ Nickel 2-methoxyethoxide, 5% w/v in 2-methoxyethanol, packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
Marca:  Alfa Aesar™ 042378.AE
Dettagli aggiuntivi : CAS : 142600-62-2 Peso : 0.01000kg Transport : UN number : 1188 Chem class : 3 Pack group : III
Quantità 100mL
Codice prodotto. 11394498
  • 282.00€ / 100mL
Spedizione stimata
19-02-2021
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Packaged under Argon
Specifica
Identificatori chimici
142600-62-2
208.867
KNEAYFOSQJIPKZ-UHFFFAOYSA-N
131873637
COCC[O-].COCC[O-].[Ni+2]
C6H14NiO4
MFCD01863472
nickel 2+ bis 2-methoxyethanolate
2-methoxyethanolate;nickel(2+)
Specifica
Nickel 2-methoxyethoxide
ChemSeal™ bottles
100mL
C6H14NiO4
MFCD01863472
nickel 2+ bis 2-methoxyethanolate
KNEAYFOSQJIPKZ-UHFFFAOYSA-N
2-methoxyethanolate;nickel(2+)
131873637
Liquid
5% w/v in 2-methoxyethanol
Moisture sensitive
142600-62-2
Ni(OCH2CH2OCH3)2
UN1188
Hydrolyzes in water.
COCC[O-].COCC[O-].[Ni+2]
208.867
208.76
Videos
SDS Documenti